Learn More
2,3-Dimetil-6-nitro-2H-indazol, TRC
Código de producto. 30387465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387465 5 g
30381692 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4710555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444731-73-1
Fórmula molecular C9 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 191.19
Sinónimo 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Nombre IUPAC 2,3-dimetil-6-nitroindazol
SMILES Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0695