Learn More
2,3-dimetil-6-nitro-2H-indazol, Mikromol™
Código de producto. 30462026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462026 4 x 25 mg 100 miligramos
30050360 100 mg 100 miligramos
30052397 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462026 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3391.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3-dimetil-6-nitro-2H-indazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
CAS 444731-73-1
Nombres de analitos o componentes 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,3-dimetil-6-nitroindazol
Peso molecular (g/mol) 191.19
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,0695 g/mol