Learn More
Clorhidrato de 2,3-dimetil-6-amino-2H-indazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride |
| CAS | 635702-60-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N3 . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3.ClH/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2;/h3-5H,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1c2ccc(N)cc2nn1C |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2,3-dimetilindazol-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.072 |