Learn More
Clorhidrato de 2,3-dimetil-6-amino-2H-indazol, Mikromol™
Código de producto. 30464003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464003 4 x 25 mg -
30052452 100 mg 100 miligramos
30052327 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464003 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3391.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2,3-dimetil-6-amino-2H-indazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride
CAS 635702-60-2
Nombres de analitos o componentes 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3.ClH/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2;/h3-5H,10H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1c2ccc(N)cc2nn1C
Nombre IUPAC clorhidrato de 2,3-dimetilindazol-6-amina
Peso molecular (g/mol) 197.66
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.072 g/mol