Learn More
2,3-Dimetil-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pirazina (~85%), TRC
Código de producto. 30387959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387959 100 mg
30384105 10 mg
30381347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD475430100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1250515-54-8
Fórmula molecular C8H13N3
Peso molecular (g/mol) 151.21
Sinónimo 2,3-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine, 5,6,7,8-Tetrahydro-2,3-dimethylimidazo[1,2-a]pyrazine
Nombre IUPAC 2,3-dimetil-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina
SMILES Cc1nc2CNCCn2c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3/c1-6-7(2)11-4-3-9-5-8(11)10-6/h9H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1109