Learn More
2,3-dimetil-5-etilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine |
| CAS | 15707-34-3 |
| Fórmula molecular | C8H12N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-5-9-6(2)7(3)10-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cnc(C)c(C)n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1 |