Learn More
N-óxido de 2,3-dimetil-4-nitropiridina, Mikromol™
Código de producto. 17912086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912086 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912086 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.140025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de 2,3-dimetil-4-nitropiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Nombres de analitos o componentes 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,3-dimetil-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 168.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,0535 g/mol