Learn More
2,3-Dimetil-4-nitropiridin N-óxido, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328776 25 g 25 g
11308776 1 g 1 g
11318776 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19457.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37699-43-7
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00065172
Clave InChI CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 148223
SMILES CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1569438
Nombre IUPAC 2,3-dimetil-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%