Learn More
2,3-Dimetil-3-heptanol, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454467 1 g 1 g
11464467 5 g 5 g
11474467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20480.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19549-71-4
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00046605
Clave InChI JIEGVNXCNNWVPH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 140544
Nombre IUPAC 2,3-Dimetilheptan-3-ol
SMILES CCCCC(C)(O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-3-heptanol
Densidad 0.83
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 2,3-dimethyl, 3-heptanol,2,3-dimethyl, acmc-1bs02
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.25
Porcentaje de pureza 94%