Learn More
2,3-dimetil-2-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethyl-2-butene |
| CAS | 563-79-1 |
| Fórmula molecular | C6H12 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CC(=C(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetilbut-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0939 |