Learn More
2,3-Dimetil-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724281 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10219783 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-60-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-60-5
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004463
Clave InChI IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2
PubChem CID 11670
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-2-butanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -14.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 121.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 413
Gravedad específica 0.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethyl-2-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.