Learn More
2,3-Dimetil-2,3-difenilbutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10796042 100 g Frasco de vidrio 100 g
10491173 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349981000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1889-67-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1889-67-4
Fórmula molecular C18H22
Peso molecular (g/mol) 238.37
Número MDL MFCD00053713
Clave InChI HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane, dicumene, 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl dibenzene, dicumyl, butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl, benzene, 1,1'-1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl bis, .alpha.,.alpha.'-dicumyl, 2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl benzene, bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl, 1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl benzene
PubChem CID 74681
Nombre IUPAC (2,3-dimetil-3-fenilbutan-2-il)benceno
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-2, 3-diphenylbutane
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90°C to 110°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2C(CH3)2C6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 05,396
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.37
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Copos, polvo cristalino o trozos