Learn More
Ácido 2,3-dimetil-1H-indol-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10786903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786903 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10192784 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07747DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 103986-06-7
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Número MDL MFCD06799503
Clave InChI UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetil-1H-indol-6-carboxílico
SMILES CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%