Learn More
Ácido 2,3-dimetil-1H-indol-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10192784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192784 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10786903 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10192784
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07747CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 103986-06-7
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Número MDL MFCD06799503
Clave InChI UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetil-1H-indol-6-carboxílico
SMILES CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%