Learn More
2,3-dimetil-1-buteno, TRC
Código de producto. 30372066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372066 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30372066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47143050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-1-butene
CAS 563-78-0
Fórmula molecular C6 H12
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)C(=C)C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbut-1-eno
Peso molecular (g/mol) 84.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0939