Learn More
2,3-dimetil-1,3-butadieno, TRC
Código de producto. 30381483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381483 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30381483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4785351G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
CAS 513-81-5
Fórmula molecular C6H10
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=C)C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbuta-1,3-dieno
Peso molecular (g/mol) 82.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0783