Learn More
2,3-dimetil-1,3-butadieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene |
| CAS | 513-81-5 |
| Fórmula molecular | C6H10 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetilbuta-1,3-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 82.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.0783 |