Learn More
2,3-Dimetoxitolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484703 5 g 5 g
11494703 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4463-33-6 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetoxitolueno se ha utilizado para preparar 6,7-dimetoxi-4-hidroxiisocroman-3-ona.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4463-33-6
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00008379
Clave InChI WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, #
PubChem CID 78215
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxytoluene
Densidad 1.024
Punto de ebullición 202°C to 203°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.514
Cantidad 5 g
Beilstein 1940962
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza ≥98%