Learn More
2,3-Dimetoxipiridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345405 1 g 1 g
11355405 5 g 5 g
11365405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19624.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52605-97-7 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52605-97-7
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD03095043
Clave InChI QHUHPERZCBUMRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3-dimethoxy, dimethoxypyridine, pubchem2412, zlchem 1174, 2,3-dimethoxy-pyridine, acmc-1argu, tpc-py047
PubChem CID 4657809
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxipiridina
SMILES COC1=C(N=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxypyridine
Densidad 1.104
Punto de ebullición 98°C to 100°C (16 mmHg)
Índice de refracción 1.5205
Cantidad 1 g
Beilstein 1526067
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15