Learn More
Sal del ácido trifluoroacético (2,3-dimetoxifenil)-4-piperidinilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,3-Dimethoxyphenyl)-4-piperidinylmethanone trifluoroacetate |
| CAS | 139290-73-6 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O3 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3.C2HF3O2/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,10,15H,6-9H2,1-2H3;(H,6,7) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)C2CCNCC2)c1OC.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2,3-dimetoxifenil)-piperidin-4-ilmetanona; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 363.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1294 |