Learn More
2,3-dimetoxifenol, TRC
Código de producto. 30371601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371601 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30371601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480988100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Fórmula molecular C8H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cccc(O)c1OC
Peso molecular (g/mol) 154.16