Learn More
2,3-Dimetoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736571 25 g Frasco de vidrio 25 g
10794451 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155250250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5150-42-5 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5150-42-5
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00008366
Clave InChI QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
PubChem CID 78828
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxifenol
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethoxyphenol
Nombre de nota 99%
Color Naranja a marrón
Punto de ebullición 233.0°C to 234.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3OH
Índice de refracción 1.5385 to 1.5405
Cantidad 25 g
Beilstein 06,1081
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.