Learn More
2,3-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431957 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 15431957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044060.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Densidad 1.182 g/mL
Punto de ebullición 233°C to 234°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Fórmula molecular C8H10O3
Índice de refracción 1.54
Número MDL MFCD00008366
Cantidad 2 g
Sinónimo dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
Información de solubilidad Soluble in Chloroform.
Clave InChI QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)O
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxifenol
Peso molecular (g/mol) 154.165
PubChem CID 78828
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido