Learn More
2,3-Dimetoxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401818 1 g 1 g
15411818 5 g 5 g
15421818 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55523.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 10103-06-7 | C12H12O2 | 188.226 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Refrigerar (2-4 °C). Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10103-06-7
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.226
Número MDL MFCD05664308
Clave InChI XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604708
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxinaftaleno
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxynaphthalene
Punto de fusión 116°C to 121°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Sinónimo naphthalene, 2,3-dimethoxy, acmc-20aft8, naphthalene,2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxynaphthalene, 2,3-dihydroxynaphthalene, dimethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo