Learn More
Ácido 2,3-dimetoxicinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438476 250 g 250 g
11418476 10 g 10 g
11428476 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15936.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7345-82-6 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
2,3-Dimethoxycinnamic acid is used in the synthesis of (2E,2E,2E)-N,N,N-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamide].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 2,3-dimetoxicinámico se utiliza en la síntesis de (2E,2′E,2′′E)-N,N′,N′′-(nitrilotri-2,1-etanodiil)tris[3-(2,3-dimetoxifenilo)-2-propenamida].
Notas
manténgase en un recipiente hermético. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7345-82-6
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.213
Número MDL MFCD00004376
Clave InChI QAXPUWGAGVERSJ-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 2,3-dimethoxycinnamic acid, trans-2,3-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2,3-dimethoxy cinnamic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl, e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-dimethoxy-phenyl-acrylic acid
PubChem CID 735842
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(2,3-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 179°C to 183°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2695122
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza ≥98%