Learn More
2,3-Dimethoxybenzylamine, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10565100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10565100 25 g Glass bottle 25 g
10555100 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433390250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4393-09-3
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00052392
Clave InChI LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethoxybenzylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 140.0°C to 142.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.11
Sinónimo 4-4-chlorobenzyl pyridine, 4-4-chlorophenyl methyl pyridine, 4-4'-chlorobenzyl pyridine, 4-4-chloro-benzyl-pyridine, 4-para-chlorobenzyl-pyridine, pyridine, 4-4-chlorophenyl methyl, acmc-2097fd, 4-p-chlorobenzyl pyridine
SMILES COC1=CC=CC(CN)=C1OC
Nombre IUPAC 1-(2,3-dimethoxyphenyl)methanamine
PubChem CID 78124
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.