Learn More
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30372063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372063 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30372063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4795881G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Fórmula molecular C9 H10 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo ortho-Veratric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579