Learn More
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462008 10 g 10 g
11472008 50 g 50 g
11482008 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14592.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1521-38-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1521-38-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00002432
Clave InChI FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
PubChem CID 15204
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 121°C to 124°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 2210858
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%