Learn More
Ácido 2,3-dimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411137 25 g 25 g
11491127 1 g 1 g
11401137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24125.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 40972-86-9 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40972-86-9
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.98
Número MDL MFCD02683112
Clave InChI VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl, 2,3-dimethoxyphenylboronicacid, 3-boronoveratrole, pubchem14109, acmc-209jhv, ksc235o1n, 2,3-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 5156491
Nombre IUPAC ácido (2,3-dimetoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3051295
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%