Learn More
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16421929
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421929 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16421929 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY41407
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Forma física Solid
CAS 86-51-1
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo o-Veratraldehyde 5,6-Dimethoxybenzaldehyde
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=O)C=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 99.54%