Learn More
2,3-Dimetoxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458016 100 g 100 g
11448016 25 g 25 g
11468016 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14080.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,3-Dimethoxybenzaldehyde possess antifungal activity of redox-active benzaldehydes that target cellular antioxidation. It could function as chemosensitizing agents in concert with conventional drugs to improve antifungal efficacy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetoxibenzaldehído posee actividad antifúngica de benzaldehídos redox activos que tienen por objetivo la antioxidación celular. Podría funcionar como agente quimiosensibilizante en combinación con fármacos convencionales para mejorar la eficacia antifúngica.
Solubilidad
Solubilidad en metanol casi transparente.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-51-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00003309
Clave InChI JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
PubChem CID 66581
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 51°C to 52°C
Punto de ebullición 178°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 908264
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%