Learn More
2,3-Dimetaxianilina, TRC
Código de producto. 30385263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385263 100 mg
30375065 50 mg
30369023 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD525608100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6299-67-8
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Sinónimo NSC 44873, [2,3-Bis(methyloxy)phenyl]amine, 2,3-Dimethoxybenzenamine
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxianilina
SMILES O(C1=CC=CC(N)=C1OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxyaniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.08