Learn More
2,3-dimetoxi-7-metil-6-(fenilmetil)-1-propilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethoxy-7-methyl-6-(phenylmethyl)-1-propylnaphthalene |
| CAS | 213971-42-7 |
| Fórmula molecular | C23H26O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Benzyl-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26O2/c1-5-9-20-21-12-16(2)18(13-17-10-7-6-8-11-17)14-19(21)15-22(24-3)23(20)25-4/h6-8,10-12,14-15H,5,9,13H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1=CC2=C(CCC)C(OC)=C(OC)C=C2C=C1CC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 6-bencil-2,3-dimetoxi-7-metil-1-propilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.19 |