Learn More
Ácido 2,3-dimetoxi-6-metil-7-(fenilmetil)-4-propil-1-naftalenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethoxy-6-methyl-7-(phenylmethyl)-4-propyl-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 213971-47-2 |
| Fórmula molecular | C22 H45 Br N O6 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Benzyl-2,3-dimethoxy-6-methyl-4-propyl-1-naphthoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H45BrNO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)24-19-21(28-2)20-30-31(26,27)29-18-17-23/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,24,25)(H,26,27) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP(=O)(O)OCCBr)OC |
| Nombre IUPAC | Fosfato de 2-bromoetilo [3-(hexadecanoilamino)-2-metoxipropil] hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 530.474 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.217 |