Learn More
2,3-dimetoxi-5-metil-p-benzoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethoxy-5-Methylbenzoquinone |
| CAS | 605-94-7 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | CoQ0, Ubiquinone Q0 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-5-4-6(10)8(12-2)9(13-3)7(5)11/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(=CC1=O)C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetoxi-5-metil-1,4-benzoquinona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |