Learn More
2,3-Dimetaxi-5-metil-1,4-hidroquinona, TRC
Código de producto. 30388054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388054 5 g
30378515 100 mg
30381833 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4466105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3066-90-8
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.19
Sinónimo 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzenediol, 2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzohydroquinone, 2,3-Dimethoxy-5-methylbenzohydroquinone, dihydrocoenzyme Q0, Reduced Coenzyme Q0, Ubiquinol 0
SMILES COc1c(O)cc(C)c(O)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-hydroquinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O4/c1-5-4-6(10)8(12-2)9(13-3)7(5)11/h4,10-11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0736