Learn More
2,3-Ácido Dimercaptosuccinico, TRC
Código de producto. 30374222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374222 5 g
30373165 10 g
30373640 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4865955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2418-14-6
Fórmula molecular C4 H6 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 2,3-Dimercaptobutanedioic Acid, DMSA
Nombre IUPAC Ácido 2,3-bis(sulfanilo)butanedioico
SMILES OC(=O)C(S)C(S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimercaptosuccinic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9708