Learn More
2,3-Dimercaptopropanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386726 1 g 1 g
11396726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03953.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.216 g/mol
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.2,3-Dimercaptopropanol is used as a chelating agent involved in the treatment of arsenic, antimony, lead, gold and mercury poisoning. It is also used as an antidote to the warfare agent Lewisite. Further, it is used for the treatment of Wilson's disease. In addition to this, it is used as an adjunct in the treatment of the acute encephalopathy of lead toxicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, etanol, aceites vegetales y acetona. Ligeramente miscible con cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-52-9
Fórmula molecular C3H8OS2
Peso molecular (g/mol) 124.216
Número MDL MFCD00004864
Clave InChI WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
Nombre IUPAC 2,3-bis(sulfanilo)propan-1-ol
SMILES C(C(CS)S)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimercaptopropanol
Densidad 1.244
Punto de ebullición 120°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Garlic-like
Índice de refracción 1.574
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732058
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3209
Información de solubilidad Miscible with water,ether,ethanol,vegetable oils and acetone. Slightly miscible with chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimercaptopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimercaptopropanol