Learn More
2,3-Dimercapto-1-propanol, Solstice
Código de producto. 15698390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15698390 5 mL 5 ml
15688390 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15698390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 385205ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for complexometry, for spectrophotometric det. of Cu,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-52-9
Fórmula molecular C3H8OS2
Peso molecular (g/mol) 124.216
Número MDL MFCD00004864
Clave InChI WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
Nombre IUPAC 2,3-bis(sulfanilo)propan-1-ol
SMILES C(C(CS)S)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimercapto-1-propanol
Densidad 1.239g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 112°C (233.6°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(SH)CH2SH
Cantidad 5 mL
Número UN UN2810
Beilstein 1732058
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%