Learn More
2,3-Dimercapto-1-propanol, 97,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722184 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10685722 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115300250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-52-9
Fórmula molecular C3H8OS2
Peso molecular (g/mol) 124.22
Número MDL MFCD00004864
Clave InChI WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
Nombre IUPAC 2,3-bis(sulfanilo)propan-1-ol
SMILES C(C(CS)S)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimercapto-1-propanol
Nombre de nota 97.0-100.5%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2430g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0-100.5%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(SH)CH2OH
Índice de refracción 1.5700 to 1.5740
Cantidad 25 mL
Índice Merck 15,3231
Gravedad específica 1.243
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol and vegetable oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.22
Porcentaje de pureza 97.0-100.5%
Forma física Líquido