Learn More
Alfa Aesar™ Monohidrato de sal sódica del ácido 2,3-dimercapto-1-propanosulfónico, 95 %
Descripción
Aplicaciones
El 2,3-dimercaptopropanosulfonato de sodio monohidrato se ha utilizado en un estudio para evaluar su uso como antídoto.
Solubilidad
Soluble en agua: 100 mg/ml
Notas
Almacenar en 2-8 °C. incompatible con agentes oxidantes.
El 2,3-dimercaptopropanosulfonato de sodio monohidrato se ha utilizado en un estudio para evaluar su uso como antídoto.
Solubilidad
Soluble en agua: 100 mg/ml
Notas
Almacenar en 2-8 °C. incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate |
| Punto de fusión | ∽229°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 3734863 |
| Índice Merck | 14,3210 |
| Información de solubilidad | Soluble in Water: 100mg/ml |
| Nombre IUPAC | sodio; 2,3-bis(sulfanil)propan-1-sulfonato; hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.30 (210.28 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 95% |