Learn More
Monohidrato de sal sódica de ácido 2,3-dimercapto-1-propanesulfonico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442776 250 mg 250 miligramos
15432776 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56578.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207233-91-8 | C3H7O3S3 | 187.27 g/mol
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de 2,3-dimercaptopropanesulfonato de sodio se ha utilizado en un estudio para evaluar su uso como antídoto.
Solubilidad
Soluble en agua: 100 mg/ml
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207233-91-8
Fórmula molecular C3H7O3S3
Peso molecular (g/mol) 187.27
Número MDL MFCD00149543
Clave InChI JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M
Sinónimo sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
PubChem CID 23676755
SMILES [O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Punto de fusión ∽229°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 3734863
Índice Merck 14,3210
Información de solubilidad Soluble in Water: 100mg/ml
Nombre IUPAC (2R)-2,3-disulfanilpropano-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.30 (210.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%