Learn More
Ácido 2,3-Diketogulónico Sal de Potasio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30008211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008211 50 mg 50 miligramos
30011345 10 mg 10 miligramos
30008290 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46792550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2062656-92-0
Fórmula molecular C6 H7 O7 . K
Peso molecular (g/mol) 230.21
Sinónimo 2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt (Technical Grade), Potassium (4R,5S)-4,5,6-Trihydroxy-2,3-dioxohexanoate
Nombre IUPAC potasio; (4R,5S)-4,5,6-trihidroxi-2,3-dioxo-hexanoato
SMILES [K+].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)C(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-3,7-9H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9829