Learn More
2,3-diisobutil-2,3-dimetilsuccinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diisobutyl-2,3-dimethylsuccinonitrile |
| CAS | 80822-82-8 |
| Fórmula molecular | C14 H24 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethyl-2,3-bis(2-methylpropyl)-butanedinitrile, 2,3-Dimethyl-2,3-diisobutyl Succinonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24N2/c1-11(2)7-13(5,9-15)14(6,10-16)8-12(3)4/h11-12H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)(C#N)C(C)(CC(C)C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetil-2,3-bis(2-metilpropil)butanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.194 |