Learn More
2,3-Dihidroxiquinoxalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391957 25 g 25 g
11301967 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07581.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15804-19-0 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15804-19-0
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00006723
Clave InChI ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydroxyquinoxaline, quinoxaline-2,3-diol, quinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-quinoxalinediol, 1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro, usaf ek-6232, 2,3 1h,4h-quinoxalinedione, quinoxaline, 2,3-dihydroxy, unii-apo55iz9e1
PubChem CID 27491
Nombre IUPAC 1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxyquinoxaline
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 136884
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%