Learn More
Salicilato de 2,3-dihidroxipropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxypropyl Salicylate |
| CAS | 6170-45-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydroxypropyl-2-hydroxybenzoate, Glycerol α-Monosalicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5/c11-5-7(12)6-15-10(14)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-4,7,11-13H,5-6H2 |
| SMILES | OCC(O)COC(=O)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxipropil 2-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.199 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.068 |