Learn More
2,3-dihidroxipropil 4-hidroxibenzoato, TRC
Código de producto. 30137924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137924 50 mg 50 miligramos
30137132 5 mg 5 miligramos
17974245 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45855550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93778-15-5
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)OCC(CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-dihydroxypropyl 4-hydroxybenzoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O5/c11-5-9(13)6-15-10(14)7-1-3-8(12)4-2-7/h1-4,9,11-13H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0685