Learn More
2,3-dihidroxipropil 2-(4-isobutilfenil)propanoato, Mikromol™
Código de producto. 17902546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17902546 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17902546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3-Dihidroxipropil 2-(4-Isobutilfenil)propanoato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 64622-21-5
Nombres de analitos o componentes 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-10-15(18)9-17/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(O)CO
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato
Peso molecular (g/mol) 280.36
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1675 g/mol