Learn More
2,3-Dihidroxipropil 2-[2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxypropyl 2-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| CAS | 221016-39-3 |
| Fórmula molecular | C17H17Cl2NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydroxypropyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate, 2,3-Dihydroxypropyl 2-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c18-13-5-3-6-14(19)17(13)20-15-7-2-1-4-11(15)8-16(23)24-10-12(22)9-21/h1-7,12,20-22H,8-10H2 |
| SMILES | ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CC(OCC(CO)O)=O)C(Cl)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxipropil 2-(2-((2,6-diclorofenil)amino)fenil)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 370.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.05 |