Learn More
10-undecenoato de 2,3-dihidroxipropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate |
| CAS | 62285-15-8 |
| Fórmula molecular | C14H26O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glyceryl Undecylenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h2,13,15-16H,1,3-12H2 |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCC=C)OCC(CO)O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxipropil undec-10-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 258.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.18 |